Läs mer
SCAT™ Säkerhetsavfallslock V2.0 med nivåkontroll
Produktkod. 17853530 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Storlek:
B83
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
Diameter (metrisk) Yttre:
2 x 2,3/3,2 mm
3 x 2,3 till 3,2 mm, 1 x 5 till 11,5 mm
3 x 2,3/3,2 mm
4 x 2,3/3,2 mm
4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 till 11,5 mm
Inkluderar:
Elektronisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter
Elektronisk nivåkontroll, jordanslutning, kontakt för avgasfilter
Mekanisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter
Mekanisk nivåkontroll, jordanslutning, kontakt för avgasfilter
Förpackningsstorlek:
Varje
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Diameter (metrisk) Yttre Inkluderar unitSize
17853530 S60/61 3 x 2,3/3,2 mm Mekanisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter -
10450375 B83 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 till 11,5 mm Elektronisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter Varje
10231710 B83 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 till 11,5 mm Mekanisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter Varje
10558130 S55 2 x 2,3/3,2 mm Elektronisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter Varje
10889330 S55 3 x 2,3/3,2 mm Elektronisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter Varje
10387969 S55 3 x 2,3/3,2 mm Mekanisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter Varje
10601324 S55 2 x 2,3/3,2 mm Mekanisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter Varje
16656214 S60/61 2 x 2,3/3,2 mm Elektronisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter -
17049703 S60/61 3 x 2,3/3,2 mm Elektronisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter -
17029703 S60/61 3 x 2,3/3,2 mm Elektronisk nivåkontroll, jordanslutning, kontakt för avgasfilter -
17039703 S60/61 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 till 11,5 mm Elektronisk nivåkontroll, jordanslutning, kontakt för avgasfilter -
16646214 S60/61 2 x 2,3/3,2 mm Mekanisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter -
16666214 S60/61 2 x 2,3/3,2 mm Mekanisk nivåkontroll, jordanslutning, kontakt för avgasfilter -
17019703 S60/61 3 x 2,3/3,2 mm Mekanisk nivåkontroll, jordanslutning, kontakt för avgasfilter -
10394890 S65 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 till 11,5 mm Mekanisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter Varje
10252850 S90 4 x 2,3/3,2 mm Elektronisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter Varje
10881161 S90 4 x 2,3/3,2 mm Mekanisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter Varje
10324513 S90 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 till 11,5 mm Mekanisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter Varje
10849160 S70/71 3 x 2,3 till 3,2 mm, 1 x 5 till 11,5 mm Mekanisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 17853530 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 307961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2940.00 SEK
    2699.41 SEK / Paket med 1
    Save 240.59 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetsavfallslock med nivåkontroll för ytterligare automatisk eller mekanisk övervakning av avfallsbehållarens fyllnadsnivåer.
SCAT™ Säkerhetsavfallslock ger maximal säkerhet för din HPLC-vätskeavfallshantering. Kassera ditt flytande laboratorieavfall på ett säkert sätt utan att förorena den omgivande luften genom att använda dessa säkerhetsavfallslock med integrerade frånluftsfilter. Dessa högpresterande filter reglerar lufttrycksbalansen och förhindrar utsläpp av ångor på grund av övertryck i avfallsbehållaren.
  • Högkvalitativa material garanterar maximal säkerhet för labb och personal
  • Kan utrustas individuellt med nivåindikatorer, säkerhetstrattar eller jordanslutningar
  • 360° vridbar och upp till °200 C autoklaverbar skruvlock för maximal flexibilitet
  • Anslutningsport för en SCAT™ avgasfilter V3 .0 på varje skyddslock
  • En mängd olika förslutningar, anslutningar och gängstorlekar möjliggör optimal anpassning till varje HPLC-situation
  • Versioner med jordanslutningar, nivåkontroller eller säkerhetstrattar erbjuder säker kassering
Specifikationer
För användning med (utrustning) Avfallsbehållare
Inkluderar Mekanisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter
Storlek S60/61
Typ Säkerhetsavfallslock
Diameter (metrisk) Yttre 3 x 2,3/3,2 mm