Läs mer
SCAT™ Säkerhetsavfallslock V2.0 med nivåkontroll
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-9228003 Handla allt SCAT Europe Produkter
Storlek:
B83
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
Diameter (metrisk) Yttre:
2 x 2.3/3.2 mm
3 x 2,3 till 3,2 mm, 1 x 5 till 11,5 mm
3 x 2.3/3.2 mm
4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 till 11,5 mm
4 x 2.3/3.2 mm
Inkluderar:
Elektronisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter
Elektronisk nivåkontroll, jordanslutning, kontakt för avgasfilter
Mekanisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter
Mekanisk nivåkontroll, jordanslutning, kontakt för avgasfilter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10450375
Brand: SCAT™ 108205
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetsavfallslock med nivåkontroll för ytterligare automatisk eller mekanisk övervakning av avfallsbehållarens fyllnadsnivåer.
SCAT™ Säkerhetsavfallslock ger maximal säkerhet för din HPLC-vätskeavfallshantering. Kassera ditt flytande laboratorieavfall på ett säkert sätt utan att förorena den omgivande luften genom att använda dessa säkerhetsavfallslock med integrerade frånluftsfilter. Dessa högpresterande filter reglerar lufttrycksbalansen och förhindrar utsläpp av ångor på grund av övertryck i avfallsbehållaren.
  • Högkvalitativa material garanterar maximal säkerhet för labb och personal
  • Kan utrustas individuellt med nivåindikatorer, säkerhetstrattar eller jordanslutningar
  • 360° vridbar och upp till °200 C autoklaverbar skruvlock för maximal flexibilitet
  • Anslutningsport för en SCAT™ avgasfilter V3 .0 på varje skyddslock
  • En mängd olika förslutningar, anslutningar och gängstorlekar möjliggör optimal anpassning till varje HPLC-situation
  • Versioner med jordanslutningar, nivåkontroller eller säkerhetstrattar erbjuder säker kassering
Specifikationer
För användning med (utrustning) Avfallsbehållare
Inkluderar Elektronisk nivåkontroll, anslutning för avgasfilter
Storlek B83
Typ Säkerhetsavfallslock
Diameter (metrisk) Yttre 4 x 2,3/3,2 mm, 1 x 5 till 11,5 mm