Läs mer
SCAT Säkerhetsavfallsuppsättning V2.0
Produktkod. 16659085 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 l behållare
2,5 l behållare
5 l behållare
Inkluderar:
Säkerhetstratt med lock 'MARCO', V2.0, 10 L kanister
Säkerhetstratt med lock 'MARCO', V2.0, 2,5 L kanister
Säkerhetstratt med lock 'MARCO', V2.0, 5 L kanister
Säkerhetstratten med lock 'Arnold'
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Inkluderar unitSize
16659085 2,5 l behållare Säkerhetstratt med lock 'MARCO', V2.0, 2,5 L kanister -
16669085 5 l behållare Säkerhetstratt med lock 'MARCO', V2.0, 5 L kanister 1 uppsättning
16679085 10 l behållare Säkerhetstratt med lock 'MARCO', V2.0, 10 L kanister 1 uppsättning
17997240 5 l behållare Säkerhetstratten med lock 'Arnold' -
17907270 10 l behållare Säkerhetstratten med lock 'Arnold' -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16659085 Leverantör SCAT Leverantörsnummer 307316
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Safety Waste Set V2.0 innehåller allt du behöver för att snabbt göra din uppsamlingsplats för avfallsvätska redo för drift.
  • Samla upp flytande avfall på ett säkert sätt med SCAT . säkerhetstratt MARCO V2.0
  • Färdig att använda
  • Består av locktratt och olika kapselstorlekar i en komplett uppsättning
Specifications
Diameter (metrisk) Inre 140 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Inkluderar Säkerhetstratt med lock 'MARCO', V2.0, 2,5 L kanister
Material HDPE
Trådstorlek GL45
Volym (metrisk) 2,5 l behållare
Typ Set med kanister och locktratt MARCO, V2.0
Product Title
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.