Läs mer
SCAT Säkerhetsavfallsuppsättning V2.0
Produktkod. 16669085 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 l behållare
2,5 l behållare
5 l behållare
Inkluderar:
Säkerhetstratten med lock 'Arnold'
Säkerhetstratten med lock 'MARCO'
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
16669085 5 l behållare Säkerhetstratten med lock 'MARCO' 1 uppsättning
16659085 2,5 l behållare Säkerhetstratten med lock 'MARCO' -
16679085 10 l behållare Säkerhetstratten med lock 'MARCO' 1 uppsättning
17997240 5 l behållare Säkerhetstratten med lock 'Arnold' -
17907270 10 l behållare Säkerhetstratten med lock 'Arnold' -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16669085 Leverantör SCAT Leverantörsnummer 307317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1232.87 SEK
    1015.42 SEK / 1 uppsättningar
    Save 217.45 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Safety Waste Set V2.0 innehåller allt du behöver för att snabbt göra din uppsamlingsplats för avfallsvätska redo för drift.
  • Samla upp flytande avfall på ett säkert sätt med SCAT . säkerhetstratt MARCO V2.0
  • Färdig att använda
  • Består av locktratt och olika kapselstorlekar i en komplett uppsättning
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 140 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Visningstyp Set med behållare och locktratt MARCO, V2.0
Inkluderar Säkerhetstratten med lock 'MARCO'
Material HDPE
Trådstorlek GL45
Volym (metrisk) 5 l behållare
Produkttyp Avfallsfunnel