Läs mer
SCAT Säkerhetsavfallsuppsättning V2.0
Produktkod. p-9281001 Handla allt SCAT Europe Produkter
Volym (metrisk):
10 l behållare
2,5 l behållare
5 l behållare
Inkluderar:
Säkerhetstratt med lock 'Arnold', V2.0, 10 L kanister
Säkerhetstratt med lock 'Arnold', V2.0, 5 L Utrymmesbesparande behållare med flottör
Säkerhetstratt med lock 'MARCO', V2.0, 10 L kanister
Säkerhetstratt med lock 'MARCO', V2.0, 2,5 L kanister
Säkerhetstratt med lock 'MARCO', V2.0, 5 L kanister
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 16659085
Brand: SCAT 307316
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Safety Waste Set V2.0 innehåller allt du behöver för att snabbt göra din uppsamlingsplats för avfallsvätska redo för drift.
  • Samla upp flytande avfall på ett säkert sätt med SCAT . säkerhetstratt MARCO V2.0
  • Färdig att använda
  • Består av locktratt och olika kapselstorlekar i en komplett uppsättning
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 140 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Inkluderar Säkerhetstratt med lock 'MARCO', V2.0, 2,5 L kanister
Material HDPE
Trådstorlek GL45
Volym (metrisk) 2,5 l behållare
Typ Set med kanister och locktratt MARCO, V2.0