Läs mer
HALYARD™ SAFEVIEW™ skyddsglasögon, monterade glasögon
Produktkod. 30274753 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Kvantitet:
50
Produktkod. Kvantitet
30274753 50
1 options
Produktkod. 30274753 Leverantör HALYARD™ Leverantörsnummer SV50A
Beräknad leverans: 23-11-2026
SAFEVIEW™ Eyewear skyddar ögonen i plask- eller spraymiljöer. Lätta och latexfria passar dessa glasögon bekvämt över de flesta glasögon med styrka och finns i olika färgglada bågar.
  • HALYARD™ SAFEVIEW™ Eyewear erbjuder pålitligt ögonskydd för vårdpersonal och andra användare i miljöer där stänk eller sprutning kan förekomma.
  • För användning i situationer som kan innebära stänk eller stänkning
  • Certifierad som PPE kategori II, för måttliga risker
  • Lättviktsdesign för att minska belastningen och öka komforten vid användning
  • Färgglada ramar tilltalar många olika preferenser
  • Designad för att enkelt kunna bäras över de flesta styrkta glasögon
  • Tillverkade av naturgummi, latexfria och DEHP-fria material
  • Linsfilm: klar polyester; Ramar: polypropen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad PPE-förordningen 2016/425 (PPE-kategori II)
Linsbeläggning Obelagd
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon med över-glasögonen
Ram färg Olika färger
nr per ärende 50
Kvantitet 50
Antal per förpackning 10
Storlek En storlek
Disponibel Begränsad användning
Linsmaterial Polyester
UV-skydd Hold (Håll)
Ramtyp Standard
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras