Learn More
HALYARD™ SAFEVIEW™ skyddsglasögon, endast bågar
Código de producto. 30274745 Tienda Halyard Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
100
Código de producto. Kvantitet
30274745 100
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30274745 Proveedor HALYARD™ N.º de proveedor SV100F
Beräknad leverans: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
SAFEVIEW™ Eyewear skyddar ögonen i plask- eller spraymiljöer. Lätta och latexfria passar dessa glasögon bekvämt över de flesta glasögon med styrka och finns i olika färgglada bågar.
  • HALYARD™ SAFEVIEW™ Eyewear erbjuder pålitligt ögonskydd för vårdpersonal och andra användare i miljöer där stänk eller sprutning kan förekomma.
  • För användning i situationer som kan innebära stänk eller stänkning
  • Certifierad som PPE kategori II, för måttliga risker
  • Lättviktsdesign för att minska belastningen och öka komforten vid användning
  • Färgglada ramar tilltalar många olika preferenser
  • Designad för att enkelt kunna bäras över de flesta styrkta glasögon
  • Tillverkade av naturgummi, latexfria och DEHP-fria material
  • Linsfilm: klar polyester; Ramar: polypropen
Especificaciones
Certifikat och efterlevnad PPE-förordningen 2016/425 (PPE-kategori II)
Färg Klart
Produkttyp Ersättningsram
Ram färg Olika färger
nr per ärende 100
Kvantitet 100
Antal per förpackning 10
Storlek En storlek
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.