Läs mer
HALYARD™ SAFEVIEW™ skyddsglasögon, ersättningslinser
Produktkod. 30274676 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Kvantitet:
250
Produktkod. Kvantitet
30274676 250
1 options
Produktkod. 30274676 Leverantör HALYARD™ Leverantörsnummer SV250L
Beräknad leverans: 11-12-2026
SAFEVIEW™ Eyewear skyddar ögonen i plask- eller spraymiljöer. Lätta och latexfria passar dessa glasögon bekvämt över de flesta glasögon med styrka och finns i olika färgglada bågar.
  • HALYARD™ SAFEVIEW™ Eyewear erbjuder pålitligt ögonskydd för vårdpersonal och andra användare i miljöer där stänk eller sprutning kan förekomma.
  • För användning i situationer som kan innebära stänk eller stänkning
  • Certifierad som PPE kategori II, för måttliga risker
  • Lättviktsdesign för att minska belastningen och öka komforten vid användning
  • Färgglada ramar tilltalar många olika preferenser
  • Designad för att enkelt kunna bäras över de flesta styrkta glasögon
  • Tillverkade av naturgummi, latexfria och DEHP-fria material
  • Linsfilm: klar polyester; Ramar: polypropen
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad PPE-förordningen 2016/425 (PPE-kategori II)
Färg Klart
Produkttyp Ögonsköldslinsen
nr per ärende 250
Kvantitet 250
Antal per förpackning 25
Storlek En storlek
Disponibel För engångsbruk
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras