Läs mer
Fisherbrand™ SafeVIEW MINI2 LED-transilluminator
Produktkod. 15502506 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Spänning:
110/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15502506 110/240 V Varje
1 options
Produktkod. 15502506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5550.00 SEK
    5206.74 SEK / Paket med 1
    Save 343.26 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder ett säkert sätt att se och dokumentera prover med en enhetlig blå ljuskälla. Fisherbrand™ SafeVIEW MINI2 LED-transilluminator kommer inte att orsaka skada på DNA eller RNA som normalt skulle förknippas med UV-ljus.
  • Kompakt design
  • Jämn ljuskälla
  • Låg kostnad
  • Lättvikt på 1,52 kg
Specifikationer
Mått (L x B x H) 200 x 200 x 28.7mm
Storlek (metriskt) filter 154 x 154 mm
Spänning 110/240 V
Typ av belysning 470 nm LED Blå