Läs mer
MEDICOM Safewear CPE Splash Gown
Produktkod. 31781314 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Storlek:
Universell
Produktkod. Storlek
31781314 Universell
1 options
Produktkod. 31781314 Leverantör MEDICOM Leverantörsnummer J50656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.97 SEK
    543.44 SEK / Paket med 75
    Save 64.53 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-01-2027
CPE:s hygienrock ger ett överlägset skydd jämfört med ett traditionellt förkläde genom att täcka kroppen och armarna med en säker knäppning.
  • Erbjuder överlägset skydd jämfört med ett traditionellt förkläde
  • Täcker nästan hela kroppen inklusive armarna
  • Fästs med stretchbara slipsar
  • Tumpasssystem för att förhindra att ärmar åker upp
  • Anpassar sig till olika kroppsformer
Specifikationer
Storlek Universell
Produkttyp Isoleringsrock
Material CPE
Färg Blått
Förslutningstyp Tillbakabanden
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Manschettstil Elastisk