Läs mer
MEDICOM Safewear High Waterproof Overboots med sula
Produktkod. 31781346 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Storlek:
Universell
Produktkod. Storlek
31781346 Universell
1 options
Produktkod. 31781346 Leverantör MEDICOM Leverantörsnummer 10.204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1642.26 SEK
    1467.96 SEK / Paket med 200
    Save 174.30 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lågvattentäta överskor ger totalt skydd mot fukt och grepp, även på våta golv.
  • Tillverkad av präglat PE, är överstöveln 100 % vattentät: testad enligt EN ISO 811-metoden för vattenpenetrationsbeständighet under tryck
  • Sulan säkerställer bra grepp på marken, även på våta underlag
  • Utmärkt nötningsbeständighet, även vid långvarig användning: testad enligt EN ISO 12947-2-metoden
  • Förstärkt modell i 200 μm präglad PET
  • Dess fotformade (anatomiska) design gör det enkelt att passa, även i obekväma positioner
  • Overbooten täcker helt skon och vaden på användaren, med passformsstorlekar från 34 till 48
  • Två åtdragande resår ger utmärkt stöd vid vristen och under knät, vilket förhindrar att överstöveln glider på vaden
Specifikationer
Färg Vitt
Material Polyeten
Storlek Universell
Kön Unisex
Vattentät Ja
Produkttyp Overboot