Läs mer
MEDICOM Safewear Low Waterproof Overboots med sula
Produktkod. 31781294 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Storlek:
Universell
Produktkod. Storlek
31781294 Universell
1 options
Produktkod. 31781294 Leverantör MEDICOM Leverantörsnummer 10.202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2443.66 SEK
    2184.30 SEK / Paket med 400
    Save 259.36 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lågvattentäta överskor ger totalt skydd mot fukt och grepp, även på våta golv.
  • Tillverkad av präglat PE, är överstöveln 100 % vattentät: testad enligt EN ISO 811 vattenpenetrationsbeständighetsmetoden under tryck
  • Sulan ger bra grepp på marken, även på blöta underlag
  • Utmärkt nötningsbeständighet även vid långvarig användning: testad enligt EN ISO 12947-2-metoden
  • Förstärkt modell i 200 μm präglad PET
  • Dess fotformade (anatomiska) design säkerställer enkel anpassning för användaren, även i obekväma positioner
  • Overbooten täcker helt användarens skor och passar storlekar från 34 till 48
  • Gummibandet ger utmärkt stöd för fotleden
Specifikationer
Färg Vitt
Material Polyeten
Storlek Universell
Kön Unisex
Vattentät Ja
Produkttyp Overboot