Läs mer
MEDICOM Safewear PP Kragade Overalls, Zip
Produktkod. 31781323 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Storlek:
4X-Large
Produktkod. Storlek
31781323 4X-Large
1 options
Produktkod. 31781323 Leverantör MEDICOM Leverantörsnummer 40.101/07
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.75 SEK
    403.81 SEK / Paket med 25
    Save 47.94 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
SAFEWEAR polypropenöverställning är lätt och andningsbar, med krage och dragkedja, idealisk för hygien- och HACCP-program.
  • Engångskombinationer av hygien skyddar arbetsmiljön från partiklar från operatörens kropp (fjäll, hår, svett med mera).
  • De är lämpliga för HACCP-inflygningar,
  • De gör det möjligt för operatören att skydda sig mot riskerna för smutsning som är relaterad till den aktivitet de utför
Specifikationer
Produkttyp Engångsoverall
Storlek 4X-Large
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Midja stil Standard
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Kragade
Huva typ Standardkrage
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Svetsat
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Hold (Håll)