Beskrivning
- Engångs-hygienrockar skyddar arbetsmiljön från partiklar från operatörens kropp (hudflagor, hår, svett, etc.)
- De är lämpliga för HACCP-procedurer
- De hjälper operatören att skydda sig mot risken för fläckar relaterade till deras aktivitet
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Pressreglar |
| Manschettstil | Elastisk |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Motstånd | Hold (Håll) |
| Stil | Knälängd |
| Visa mer |