Läs mer
MEDICOM Safewear PP-klänning 25 g/m2, dragkedja
Produktkod. 31781387 Handla allt Medicom Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31781387 Liten
31781373 Intermediär
31781296 Betydande
31781371 X-large
31781423 2X-large
31781421 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31781387 Leverantör MEDICOM Leverantörsnummer 40.633/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.15 SEK
    406.36 SEK / Paket med 50
    Save 77.79 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Den polypropenfärgade hygienklänningen är bekväm, lätt och andningsbar, med krage och dragkedja för praktisk användning.
  • Engångs-hygienrockar skyddar arbetsmiljön från partiklar från operatörens kropp (hudflagor, hår, svett, etc.)
  • De är lämpliga för HACCP-procedurer
  • De hjälper operatören att skydda sig mot risken för fläckar relaterade till deras aktivitet
Specifikationer
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Hold (Håll)
Stil Knälängd
Antal fickor Hold (Håll)