Läs mer
Safflower oil, Carthamus tinctorius
Produktkod. 15486119
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15486119 1 L 1 L
15476119 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486119 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63982.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 8001-23-8
Safflorolja används för att förebygga hjärtsjukdomar, inklusive förhårdnad av artärerna (ateroskleros) och stroke. Det används också för att behandla feber, tumörer, hosta, andningsproblem, koaguleringstillstånd, smärta, hjärtsjukdomar, bröstsmärtor och traumatiska skador. I kosmetika och personliga vårdprodukter används det i formuleringen av aktuella hudvårdslotioner, fuktkrämer och badprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Olösligt i kallt vatten och varmt vatten
.
Noter
Levereras som en råolja utan konserveringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8001-23-8
MDL-nummer MFCD00132216
Synonym Carthamus tinctorius oil
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Safflower oil
Namnnotering Carthamus tinctorius
Färg Gult
Densitet 0.921
Flampunkt >113°C (235°F)
Brytningsindex 1.476
Kvantitet 1 L
Löslighetsinformation Insoluble in cold water and hot water.
Fysisk form Olja
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.