Läs mer
Safflorolja, livsmedelskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 15759150 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15759150 500 mL 500ml
11416272 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15759150 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210288890
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 8001-23-8
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Safflower oil
Färg Gult
Kvantitet 500 mL
Kvalitet Mat
Fysisk form Olja