missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Safinamide, MedChemExpress

Produktkod. 16444087
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16444087 50 mg
16418188 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16444087 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY70057

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Safinamide is a potent, selective, and reversible monoamine oxidase B (MAO-B) inhibitor (IC50=0.098 μM) over MAO-A (IC50=580 μM).

Safinamide also blocks sodium channels and modulates glutamate (Glu) release, showing a greater affinity at depolarized (IC50=8 μM) than at resting (IC50=262 μM) potentials. Safinamide has neuroprotective and neurorescuing effects and can be used for the study of parkinson disease, ischemia stroke etc.al.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Safinamide
CAS 133865-89-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H19FN2O2
Kvantitet 50 mg
Synonym FCE 26743 EMD 1195686
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.75 mM)
LEDER O=C([C@@H](NCC1=CC=C(OCC2=CC(F)=CC=C2)C=C1)C)N
Molekylvikt (g/mol) 302.34
Formel vikt 302.34
Procent renhet 99.89%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.