missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Safinamide Mesylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Safinamide Mesylate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19FN2O2.CH4O3S/c1-12(17(19)21)20-10-13-5-7-16(8-6-13)22-11-14-3-2-4-15(18)9-14;1-5(2,3)4/h2-9,12,20H,10-11H2,1H3,(H2,19,21);1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 398.1312 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?