Läs mer
SAFit1, MedChemExpress
Produktkod. 16463708
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16463708 10 mg
16462836 25 mg
16456447 5 mg
16430097 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16463708 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY102079
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress SAFit1 is a FK506 binding protein 51 (FKBP51)-specific inhibitor with a Ki of 4±0.3 nM.
SAFit1 is a FK506 binding protein 51 (FKBP51)-specific inhibitor with a Ki of 4±0.3 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SAFit1
CAS 1643125-32-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C42H53NO11
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 300 mg/mL (401.14 mM)
LEDER O=C(N1[C@@H](CCCC1)C(O[C@@H](C2=CC(OCC(O)=O)=CC=C2)CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3)=O)[C@@H](C4CCCCC4)C5=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C5
Molekylvikt (g/mol) 747.87
Formel vikt 747.87
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration