Läs mer
SAFit2, MedChemExpress
Produktkod. 16466447
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16466447 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16466447 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY102080
MedChemExpress SAFit2 is a highly potent, highly selective FK506-binding protein 51 (FKBP51) inhibitor with a Ki of 6 nM and also enhances AKT2-AS160 binding.
SAFit2 is a highly potent, highly selective FK506-binding protein 51 (FKBP51) inhibitor with a Ki of 6 nM and also enhances AKT2-AS160 binding.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SAFit2
CAS 1643125-33-0
Färg Pink
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C46H62N2O10
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (124.53 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1[C@@H](CCCC1)C(O[C@@H](C2=CC(OCCN3CCOCC3)=CC=C2)CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4)=O)[C@@H](C5CCCCC5)C6=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C6
Molekylvikt (g/mol) 802.99
Formel vikt 802.99
Procent renhet 98.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death