Läs mer
Saflufenacil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Saflufenacil |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17ClF4N4O5S/c1-8(2)25(4)32(30,31)23-15(28)9-5-12(11(19)6-10(9)18)26-14(27)7-13(17(20,21)22)24(3)16(26)29/h5-8H,1-4H3,(H,23,28) |
| Formel vikt | 500.0544 |