Läs mer
Safranal (>80 %), TRC
Produktkod. 30012182
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012182 25 g
30008374 10 g
30003932 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012182 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS08190025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116-26-7
Molekylformel C10 H14 O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
Synonym 2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadiene-1-carboxaldehyde, 2,2,6-Trimethyl-4,6-cyclohexadien-1-aldehyde, 2,3-Dihydro-2,2,6-trimethylbenzaldehyde, 2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadiene-1-aldehyde, 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-diene-1-carbaldehyde, 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dienecarbaldehyde, 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dienecarboxaldehyde, Safranal, 1,3-Cyclohexadiene-1-carboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl-
IUPAC-namn 2,6,6-trimetylcyklohexa-1,3-dien-1-karbaldehyd
LEDER CC1=C(C=O)C(C)(C)CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Safranal
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h4-5,7H,6H2,1-3H3
Formel vikt 150.1045
Procent renhet >95%