Läs mer
Pro-Lab Diagnostics™ Safranin Stain
Produktkod. 11449963
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449963 1 l 100g
1 options
Produktkod. 11449963 Leverantör Pro-Lab Diagnostics™ Leverantörsnummer A13034.22
Use for Gram staining of bacteria. Pro-Lab Diagnostics™ Safranin Stain is designed to be ready to use.
  • Pro-Lab Diagnostics offers an extensive range of ready-to-use and concentrated microbiological staining solutions in a selection of convenient and economical sizes.
  • Manufactured in accordance with all current regulatory requirements
  • CE labelled
  • Strict quality control and filtering techniques prior to release
  • Also available are a range of convenient staining kits for Gram, TB and Cryptosporidium staining
Specifikationer
Typ Safranin
Kvantitet 1 l
Certifikat och efterlevnad CE marked (98/78/EC)
Formatera Liquid
För användning med (applikation) Gram’s Staining Method for the Initial Differentiation of Gram Positive and Gram Negative Bacteria
Färg Dark Red
Sammansättning Ethanol 10 - <25% , Methanol 1 - <2.5% , Glycerol 1 - <2.5%
Förvaringskrav Keep at temperature not exceeding 20°C
Typ av fläck Gram
Produktbeteckning
  • Phloroglucinol dihydrate
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phloroglucinol dihydrate