Läs mer
Safranin T (>75 % renhet), TRC
Produktkod. 30423654
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30423654 50 g
1 options
Produktkod. 30423654 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS81905350G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Basic Red 2
CAS 477-73-6
Molekylformel C20 H19 N4 . Cl
Kvantitet 50 g
Synonym 3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride (1:1), C.I. Basic Red 2, 3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride, Safranine O, 2,8-Dimethylphenosafranine, 3,7-Diamino-2,8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride, Basic Pink, Basic Red 2, Brilliant Safranine BR, Brilliant Safranine G, Brilliant Safranine GR, C.I. 50240, Calcozine Red Y, Duasyn Basic Red TH, Gossypimine, Hidaco Safranine, Leather Red HT, Lowacryl Red 2, Lowacryl Red 2 Conc, Mitsui Safranine T, Nippon Kagaku Safranine GK, Nippon Kagaku Safranine T, Safranin, Safranin O, Safranin T, Safranin orange, Safranine, Safranine A, Safranine B, Safranine G, Safranine GF, Safranine J, Safranine OK, Safranine OK 70:100, Safranine Superfine G, Safranine T, Safranine TH, Safranine TN, Safranine TS, Safranine Y, Safranine YN, Safranine Zh, Tolusafranine
InChI formel InChI=1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
LEDER [Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](c4ccccc4)c2cc1N
IUPAC-namn 3,7-dimetyl-10-fenylfenazin-10-ium-2,8-diamin; klorid
Molekylvikt (g/mol) 350.84
Formel vikt 350.1298