Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Safranine O
Produktkod. 11349729
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349729 10 g 10g
11359729 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349729 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21674.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 477-73-6 | C20H19ClN4 | 350,85 g/mol
Det är en redox- och adsorptionsindikator. Används som en biologisk färgning som används inom histologi, cytologi, bakteriologi. Det används vanligtvis som en motfärgning för gramnegativa bakterier i Gramfärgningsproceduren. Det har observerats binda till DNA vid pH 2,21. I Flemmings trippelfärgningsprocedur används den för att färga för kromosomer. I sena paleozoiska pteridosperma nagelbanden har det visat ökad kontrast, betonat cutinization skillnader, och förbättrat den tredimensionella morfologin av komplexa epidermala egenskaper jämfört med andra färgämnen. Föreningen har också använts med alcian blue i den histokemiska studien av mastcellers fördelning och morfometriska egenskaper. Det har också använts för att detektera mucin och brosk.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en redox- och adsorptionsindikator. Används som en biologisk färgning som används inom histologi, cytologi, bakteriologi. Det används vanligtvis som en motfärgning för gramnegativa bakterier i Gramfärgningsproceduren. Det har observerats binda till DNA vid pH 2,21. I Flemmings trippelfärgningsprocedur används den för att färga för kromosomer. I sena paleozoiska pteridosperma nagelbanden har det visat ökad kontrast, betonat cutinization skillnader, och förbättrat den tredimensionella morfologin av komplexa epidermala egenskaper jämfört med andra färgämnen. Föreningen har också använts med alcian blue i den histokemiska studien av mastcellers fördelning och morfometriska egenskaper. Det har också använts för att detektera mucin och brosk.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C, 50g/L. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 477-73-6
Molekylformel C20H19ClN4
Molekylvikt (g/mol) 350.85
MDL-nummer MFCD00011759
InChI-nyckel QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym basic red 2, safranine o, gossypimine, safranin, safranine t, safranin o, safranin t, safranine, tolusafranine, hidaco safranine
PubChem CID 2723800
IUPAC-namn 3,7-dimetyl-10-fenylfenazin-10-ium-2,8-diamin;klorid
LEDER [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Safranine O
Odör Odorless
Kvantitet 10 g
Beilstein 3924099
Löslighetsinformation Soluble in water at 20°C,50g/L. Soluble in alcohol.
Formel vikt 350.85
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Safranine O
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Safranine O
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.