Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Safran O, 95 %, ren, hög renhet biologisk fläck
Produktkod. 10628254 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10628254 100 g Glasflaska 100g
10386640 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10628254 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 146641000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1580.00 SEK
    1388.65 SEK / 100g
    Save 191.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Safranine O, C20H19ClN4, CAS-nummer-477-73-6, 3, 7-Diamino-2, 8-dimetyl-5-fenylfenaziniumklorid, Basisk Röd 2, C.I. 50240, 100g, 95%, brun eller brun-röd till grön, 94% min., 350,84, ren, varning, GHS H-uttalande: Orsakar allvarlig ögonirritation. Orsakar hudirritation. | CAS: 477-73-6 | C20H19ClN4 | 350,85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 477-73-6
Molekylformel C20H19ClN4
Molekylvikt (g/mol) 350.85
MDL-nummer MFCD00011759
InChI-nyckel QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 2, C.I. 50240, 3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride
PubChem CID 2723800
IUPAC-namn 3,7-dimetyl-10-fenylfenazin-10-ium-2,8-diamin;klorid
LEDER [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Safranine O
Namnnotering Pure
Färginnehåll 94% min.
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 10% max.
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 95%
Färg Brun eller brun/röd till grön
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 350.84
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Safranin O
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Safranin O
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.