Läs mer
Safranine O, MP Biomedicals™
Produktkod. 11474331 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474331 5 g 5g
11484331 25 g 25g
11494331 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474331 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215204005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 SEK
    455.69 SEK / 5g
    Save 23.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 477-73-6
Molekylformel C20H19ClN4
Molekylvikt (g/mol) 350.85
MDL-nummer MFCD00011759
InChI-nyckel QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Basic Red 2, Gossypimine
PubChem CID 2723800
IUPAC-namn 2,7-diamino-1,8-dimetyl-5-fenyl-5λ5-fenazin-5-yliumklorid
LEDER [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Safranine O
Namnnotering Stains and Dyes
Formel vikt 350.84
Färg Klart
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver