Läs mer
Safranine, Pure, CI50240, Fisher Chemical
Produktkod. 10366050 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasburk
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10366050 25 g Glasburk 25g
1 options
Produktkod. 10366050 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/0120/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 477-73-6
Färg Brun
Förpackning Glasburk
Molekylformel C20H19ClN4
MDL-nummer MFCD00011759
Kvantitet 25 g
Synonym basic red 2, safranine o, gossypimine, safranin, safranine t, safranin o, safranin t, safranine, tolusafranine, hidaco safranine
InChI-nyckel QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 3,7-dimetyl-10-fenylfenazin-10-ium-2,8-diamin;klorid
Molekylvikt (g/mol) 350.85
PubChem CID 2723800
Formel vikt 350.6128g/mol
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Safranine O
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.