Läs mer
MP Biomedicals™ SafTest™ Dispenser Set
Produktkod. 15742422 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Alkenal testning
Gratis fettsyratestning
Malonaldehydtestning
Peroxidtestning
Procent fetttestning
Total glycerintestning
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
15742422 Gratis fettsyratestning 1 uppsättning
15732422 Alkenal testning 1 uppsättning
15772422 Peroxidtestning 1 uppsättning
15762422 Procent fetttestning 1 uppsättning
15782422 Total glycerintestning 1 uppsättning
15752422 Malonaldehydtestning 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15742422 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 07DSFA2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34690.00 SEK
    33043.27 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1646.73 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Innehåller
En dispenser för varje reagens (A, B och beredningsreagens) och ett reagenshållarställ
Dispenser Set är ett tillbehör för SafTest™ testsatser.
  • Dispenseruppsättning för varje vald slutpunkt
  • Möjliggör noggrann testning, varje gång
  • För användning med SafTest™ kit
Specifikationer
För användning med (applikation) Gratis fettsyratestning
Förvaringskrav Rumstemperatur