Läs mer
MP Biomedicals™ SafTest™ Förberedelse Reagens
Produktkod. 15702652 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15702652 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15702652 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 07PREP2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 SEK
    1238.54 SEK / Paket med 1
    Save 66.46 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Innehåller ersättning SafTest™ Förberedelse Reagens för att köra allt Saftest™ testsatser.
  • För användning med SafTest analysator
  • Används med alla sex SafTest-testsatserna
  • Lämplig för alla testresultat
  • Forskningsområde: Lipidnedbrytning och oxidation
  • Detektionsmetod: Bikromatisk fotometer
  • Användningsområde: Nedbrytning av olja/fett
Specifikationer
För användning med (applikation) Nedbrytning av olja/fett
Detektionsmetod Bikromatisk fotometer
Kvantitet 1 st
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C