Läs mer
MP Biomedicals™ SafTest™ Exempel på förbrukningsmaterialplattform
Produktkod. 15792642 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Provtyp:
Fasta prover
Flytande prover
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Provtyp Förpackningsstorlek
15792642 Flytande prover 1 uppsättning
15712652 Fasta prover 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15792642 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 07LC2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8085.00 SEK
    7699.97 SEK / 1 uppsättningar
    Save 385.03 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Innehåller
Skrivarpapper, membran, precisionsservetter, solida glaspärlor, 15 ml koniska rör, 10 till 100 μL pipettspetsar, 200 till μ1000 L pipettspetsar, 12 mm odlingsrör, 12 mm odlingsrörslock, Sharpie marke
SafTest™ Sample Consumables Platform innehåller alla förbrukningsvaror som behövs för att köra alkenal, peroxidtester.
  • Förbrukningsplattform för att utföra alkenal, peroxidtester
  • Innehåller alla förbrukningsvaror som behövs för att köra fasta, flytande prover
  • Forskningsområde: Lipidnedbrytning och oxidation
  • Detektionsmetod: Bikromatisk fotometer
  • Användningsområde: Nedbrytning av olja/fett
Specifikationer
För användning med (applikation) Peroxid, Alkenal testning
Provtyp Flytande prover
Kvantitet 1 st
Förvaringskrav Rumstemperatur