Läs mer
MP Biomedicals™ SafTest™ Exempel på förbrukningsmaterialplattform
Produktkod. p-7078526 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Provtyp:
Fasta prover
Flytande prover
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15792642
Brand: MP Biomedicals™ 07LC2000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Skrivarpapper, membran, precisionsservetter, solida glaspärlor, 15 ml koniska rör, 10 till 100 μL pipettspetsar, 200 till μ1000 L pipettspetsar, 12 mm odlingsrör, 12 mm odlingsrörslock, Sharpie marke
SafTest™ Sample Consumables Platform innehåller alla förbrukningsvaror som behövs för att köra alkenal, peroxidtester.
  • Förbrukningsplattform för att utföra alkenal, peroxidtester
  • Innehåller alla förbrukningsvaror som behövs för att köra fasta, flytande prover
  • Forskningsområde: Lipidnedbrytning och oxidation
  • Detektionsmetod: Bikromatisk fotometer
  • Användningsområde: Nedbrytning av olja/fett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Peroxid, Alkenal testning
Provtyp Flytande prover
Kvantitet 1 st
Förvaringskrav Rumstemperatur