Läs mer
MP Biomedicals™ SafTest™ Test Kit
Produktkod. 15742642 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Målmolekyl:
Alkenal
Fri fettsyra
Malonaldehyd
Peroxid
Procent fett
Totalt glycerin
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Målmolekyl Förpackningsstorlek
15742642 Fri fettsyra 1 uppsättning
15732642 Alkenal 1 uppsättning
15752642 Malonaldehyd 1 uppsättning
15762642 Procent fett 1 uppsättning
15772642 Peroxid 1 uppsättning
15782642 Totalt glycerin 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15742642 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 07KTFA2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5720.00 SEK
    5444.89 SEK / 1 uppsättningar
    Save 275.11 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Innehåller
Reagent A, Reagent B, Reagent C, Calibrators
SafTest™ Test Kit mäter procentandel analyter i givna prover. Välj mellan 6 olika kit för användning med SafTest-instrument och förbrukningsbara plattformar och detektionssatser.
MP Biomedicals testkit innehåller alla reagenser och kalibratorer som behövs för att köra prover. En kontroll ingår också i varje testkit. Varje kit kommer att möjliggöra testning av cirka 100 prover. Provspädning kommer sannolikt att krävas för lämplig analys.
  • Välj mellan 6 olika kit
  • För användning med SafTest-instrument och förbrukningsplattformar
  • Resultat på så lite som 30 minuter
  • Detektionsmetod: Bikromatisk fotometer
  • Testsatser innehåller alla reagenser och kalibratorer som behövs för att köra prover.
  • En kontroll ingår också i varje testkit.
  • Varje kit kommer att möjliggöra testning av cirka 100 prover.
  • Provspädning kommer sannolikt att krävas för lämplig analys.
    • Alkenal Test Kit
      • Forskningsområde: Lipidnedbrytning och oxidation
      • Innehåller alla reagenser, kalibratorer
    • Gratis fettsyratestsats
      • Forskningsområde: Lipidnedbrytning och oxidation
      • Komponenter: Reagens A, Reagens B, Kalibratorer, Kontrollanalyt(er)
      • Krävs: SafTest instrumentplattform, förbrukningsmaterialplattform och dispensersats
      • Kvantifieringsområde: 0,1 - 2,01 % fri fettsyra
    • Malonaldehyd Test Kit
      • Forskningsområde: Lipidnedbrytning och oxidation
      • Komponenter: Reagens A, Reagens B, Kalibratorer, Kontroll
      • Material som krävs: SafTest instrumentplattform, förbrukningsmaterialplattform och dispensersats
      • Kvantifieringsområde: 0,00 till 0,32 mg/kg prov
    • Testsats för procent fett
      • Forskningsområde: Lipidnedbrytning och oxidation
      • Komponenter: Reagens A, Reagens B, Kalibratorer, Kontrollanalyter
      • Material som krävs: SafTest Instrument Platform
      • Kvantifieringsintervall: 0,06 till 0
    • Peroxidtestsats
      • Forskningsområde: Lipidnedbrytning och oxidation
      • Komponenter: Reagens A, Reagens B, Reagens C, Kalibratorer, Kontrollanalyt(er)
      • Material som krävs: SafTest instrumentplattform, förbrukningsmaterialplattform och dispensersats
      • Kvantifieringsområde: 0,00 till 0,200 MEQ/kg prov
    • Total Glycerin Test Kit
      • Forskningsområde: Biodiesel
      • Komponenter: Reagens A, Reagens B, Kalibratorer, Kontroll
      • Material som krävs: SafTest instrumentplattform, förbrukningsmaterialplattform och dispensersats
      • Kvantifieringsintervall: 0,008 till 0,06 % av provet
Specifikationer
För användning med (applikation) Gratis fettsyratestning
Detektionsmetod Bikromatisk fotometer
Antal reaktioner 100 tester
Målmolekyl Fri fettsyra
Kvantitet 1 st
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Om inget annat anges, endast för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänskligt bruk.