Learn More
Thermo Scientific™ SVIKTA
Description
Fungerar som en potent agonist för Hedgehog-signalering genom att aktivera Smoothened (Smo) proteinfunktionen.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 1 mg |
| Beskrivning | Orange till rött |
| Innehåll och lagring | -30 °C till -10 °C |
| För användning med (applikation) | Fungerar som en potent agonist för Hedgehog-signalering genom att aktivera Smoothened (Smo) proteinfunktionen. |
| CAS | 912545-86-9 |
| Molekylformel | C28H28ClN3OS |
| Formel vikt | 490.06 |
| Synonym | 3-klor-N-[trans-4-(metylamino)cyklohexyl]-N-[[3-(4-pyridinyl)fenyl]metyl]-benso[b]tiofen-2-karboxamid; Utjämnad agonist |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Produkttyp | SVIKTA |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.