Läs mer
STEMCELL Technologies SAG
Produktkod. p-7217761
Encompass_Preferred
Kvantitet:
1 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. 17110222
Brand: STEMCELL Technologies 73412
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hedgehog pathway activator; Activates Smoothened (SMO)
  • SAG (Smoothened Agonist) is a chlorobenzothiophene-containing compound which acts as an activator of the G protein-coupled receptor Smoothened (SMO, EC50 = 3 nM; Chen et al.) SMO is a component of the Hedgehog signaling pathway, which is translocated to the primary cilium after stimulation of the Patched receptor by Hedgehog family ligands, leading to pathway activation
  • SAG activates SMO via direct binding to the heptahelical bundle (Kd= 59 nM), stabilizing a specific conformation of SMO in cilia and leading to increased downstream gene expression (Rohatgi et al.) SAG abrogates cyclopamine inhibition of SMO, indicating that it acts downstream of cyclopamine (Frank-Kamenetsky et al.; Chen et al.; Lewis & Krieg)
Specifikationer
CAS 912545-86-9
Synonym Smoothened Agonist
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C28H28ClN3OS
Renhet ≥98%
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.