Läs mer
Tocris Bioscience™ SAG 21k
Beskrivning
SAG 21k is a potent Hedgehog signaling activator (EC50 = 0.4 nM). Orally bioavailable and brain penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-4,7-difluoro-N-[[2-methoxy-5-(4-pyridinyl)phenyl]methyl]-N-trans-4-(methylamino)cyclohexyl]benzo[b]thiophene-2-carboxamide |
| CAS | 946002-48-8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Molekylformel | C29H28ClF2N3O2S |
| Formel vikt | 556.07 |
| Fysisk form | Solid |
| Färg | White |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Renhet | >98% |