Läs mer
SAG hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
SAG hydrochloride is a potent Smoothened (Smo) receptor agonist (EC50=3 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SAG hydrochloride |
| CAS | 2095432-58-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H29Cl2N3OS |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 21.67 mg/mL (41.16 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1)N([C@H]3CC[C@H](NC)CC3)CC4=CC=CC(C5=CC=NC=C5)=C4.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 526.52 |
| Formel vikt | 526.52 |
| Visa mer |