Läs mer
SAG, MedChemExpress
Produktkod. 16488107
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16488107 5 mg -
16435398 10 mg -
16411587 50 mg -
16403336 25 mg -
16081282 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16488107 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY128485mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress SAG is a potent Smoothened (Smo) receptor agonist (EC50=3 nM; Kd=59 nM). SAG activates the Hedgehog signaling pathway and counteracts Cyclopamine (HY-17024) inhibition of Smo.
SAG is a potent Smoothened (Smo) receptor agonist (EC50=3 nM
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SAG
CAS 912545-86-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H28ClN3OS
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (77.54 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER O=C(C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1)N([C@H]3CC[C@H](NC)CC3)CC4=CC=CC(C5=CC=NC=C5)=C4
Molekylvikt (g/mol) 490.06
Formel vikt 490.06
Procent renhet 99.51%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death