Läs mer
Sagittatoside A, MedChemExpress
Beskrivning
Sagittatoside A is a natural compound isolated from traditional Chinese herb Yinyanghuo (Herba Epimdii).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sagittatoside A |
| CAS | 118525-35-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H40O15 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Icariin-A |
| Löslighetsinformation | DMSO : 31.25 mg/mL (46.18 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(C=C2O)O)C(O[C@H](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H]3O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)([H])O[C@@H]4CO)=C(C5=CC=C(OC)C=C5)OC1=C2C/C=C(C)/C |
| Molekylvikt (g/mol) | 676.66 |
| Visa mer |