Läs mer
Sagittatoside B, MedChemExpress
Beskrivning
Sagittatoside B is a natural compound isolated from traditional Chinese herb Yinyanghuo (Herba Epimdii).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sagittatoside B |
| CAS | 118525-36-3 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H38O14 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (154.65 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC(O)=C2C(OC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C(O[C@H](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H]4O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]5O)([H])[C@@H]5O)C2=O)=C1C/C=C(C)\C |
| Molekylvikt (g/mol) | 646.64 |
| Formel vikt | 646.64 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?