Läs mer
Lonza™ SAGM™ Små luftvägs epitelcelltillväxt medium SingleQuots™ Kosttillskott och tillväxtfaktorer
Produktkod. 11645490
Change view
Kvantitet:
BPE: 2,0 ml, insulin: 0,5 ml, hydrokortison: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml, retinsyra: 0,5 ml, fettsyrafri BSA: 5 ml, transferrin: 0,5 ml, trijodtyronin: 0,5 ml, epinefrin: 0,5 ml, hEGF: 0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11645490 BPE: 2,0 ml, insulin: 0,5 ml, hydrokortison: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml, retinsyra: 0,5 ml, fettsyrafri BSA: 5 ml, transferrin: 0,5 ml, trijodtyronin: 0,5 ml, epinefrin: 0,5 ml, hEGF: 0,5 ml Varje
1 options
Produktkod. 11645490 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer CC4124
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kosttillskott och tillväxtfaktorer för användning med små luftvägs epitelceller basalt medium.
  • Säljes separat SingleQuot™ kit för att komplettera basalt medium.
  • En del av hela SAGM™ Små luftvägs epitelcelltillväxt medium BulletKit™ (katalognummer CC-3118) som består av basalmedium och kosttillskott förpackade tillsammans.
  • Serumfri och optimerad för att odla humana små luftvägsepitelceller (SAEC).
  • Inkluderar följande:
    • 1 x orange kapsylflaska med BPE 2,0 mL
    • 1 x Syrenkapsylflaska med insulin 0,5 mL
    • 1 x naturlig kapsylflaska med hydrokortison 0,5 ml
    • 1 x röd kapsylflaska med GA-1000 0,5 mL
    • 1 x bärnstensfärgad injektionsflaska med retinsyra 0,5 mL
    • 1 x flaska med fettsyrafri BSA 5 mL
    • 1 x naturlig kapsylflaska med transferrin 0,5 ml
    • 1 x bärnstensfärgad injektionsflaska med trijodtyronin 0,5 ml
    • 1 x bärnstensfärgad injektionsflaska med epinefrin 0,5 ml
    • 1 x grön kapsylflaska med hEGF 0,5 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Luftvägsceller
Produkttyp Kosttillskott och tillväxtfaktorer
Kvantitet BPE: 2,0 ml, insulin: 0,5 ml, hydrokortison: 0,5 ml, GA-1000: 0,5 ml, retinsyra: 0,5 ml, fettsyrafri BSA: 5 ml, transferrin: 0,5 ml, trijodtyronin: 0,5 ml, epinefrin: 0,5 ml, hEGF: 0,5 ml
Innehåll och lagring BPE, insulin, hydrokortison, GA-1000, retinsyra, fettsyrafri BSA, transferrin, trijodtyronin, epinefrin, hEGF