Läs mer
MedChemExpress SAH
Produktkod. 16463646
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
16463646 25 mg
1 options
Produktkod. 16463646 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY19528
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress SAH (S-Adenosylhomocysteine) is an amino acid derivative and a modulartor in several metabolic pathways. It is an intermediate in the synthesis of cysteine and adenosine. SAH is an inhibitor for METTL3-METTL14 heterodimer complex (METTL3-14) with an IC50 of 0.9 μM.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 384.41 g/mol
Produkttyp Natural Products
Innehåll och lagring -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Frakt skick Room temperature
Renhet 97.7%
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (325.17 mM∣Need ultrasonic)
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 979-92-0
Synonym SAH (S-Adenosylhomocysteine)