Learn More
MedChemExpress SAH
Product Code. 16477788
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Product Code. Quantity Unit Size
16477788 10 mg 10mg
1 options
Product Code. 16477788 Supplier MedChemExpress Supplier No. HY19528
 Restricted Item
Beräknad leverans: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress SAH (S-Adenosylhomocysteine) is an amino acid derivative and a modulartor in several metabolic pathways. It is an intermediate in the synthesis of cysteine and adenosine. SAH is an inhibitor for METTL3-METTL14 heterodimer complex (METTL3-14) with an IC50 of 0.9 μM.
Spezifikation
Molecular Weight (g/mol) 384.41 g/mol
Product Type Natural Products
Content And Storage -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Shipping Condition Room temperature
Purity 97.7%
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : 125 mg/mL (325.17 mM∣Need ultrasonic)
For Use With (Application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 979-92-0
Synonym SAH (S-Adenosylhomocysteine)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.