missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris™ SAH-SOS1A
Beskrivning
SAH-SOS1A is a KRas/son of sevenless 1 (SOS1) interaction inhibitor. Binds within nucleotide binding pocket of KRas (Kd values are 106 - 176 nM for wild type KRas and various KRas mutants). Inhibits nucleotide binding to KRas in a concentration dependent manner. Displays cytotoxicity in KRas-driven cancer cell lines and inhibits downstream ERK-MAPK signaling. Cell permeable.
Sold under license from Dana-Farber Cancer Institute
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1652561-87-9 |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C |
| Beskrivning | KRas/SOS1 interaction inhibitor |
| Formulering | C100H159N27O28 |
| Molekylvikt (g/mol) | 2187.53 |
| Kvantitet | 500 μg |
| Sekvens | RRFFGIXLTNXLKTEEGN (Modifications: Arg-1 = N-terminal Ac, X = (S)-2-(4-pentenyl)alanine, X-7 and X-11 stapled together with a double bond) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?