missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SAH3 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB100-401AF488
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
SAH3 Polyclonal antibody specifically detects SAH3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
Specifikationer
| SAH3 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| adenosylhomocysteinase-like 2, AdoHcyase 3, ADOHCYASE3, EC 3.3.1.1, FLJ21719, KIAA0828S-adenosylhomocysteine hydrolase-like 2, putative adenosylhomocysteinase 3, S-adenosylhomocysteine hydrolase-like protein 2, S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase 3 | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residues 50 and 100 of human adenosylhomocysteinase 3 (KIAA0828) using the numbering given in entry NP_056143.1 (GeneID 23382). | |
| 0.1 mL | |
| Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 23382 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering