Läs mer
SAHA chloroalkane T1, MedChemExpress
Produktkod. 16477217
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477217 5 mg -
16460807 50 mg -
16455366 100 mg 100mg
16454498 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16477217 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111595
MedChemExpress SAHA chloroalkane T1 is a chloroalkane capture tag by tethering Vorinostat (SAHA) and a chloroalkane tag T1.
SAHA chloroalkane T1 is a chloroalkane capture tag by tethering Vorinostat (SAHA) and a chloroalkane tag T1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SAHA chloroalkane T1
Fysisk form Solid
CAS 1613617-05-2
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C33H55ClN4O11
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (173.79 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(CCCCCCC(NO)=O)NC1=CC=C(CNC(OCCOCCOCCOC(NCCOCCOCCCCCCCl)=O)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 719.26
Formel vikt 719.26
Procent renhet 97.0%