missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ SAHA-FITC
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 μg
Beskrivning
SAHA-FITC is a fluorescent HDAC1/2 probe for use as a TR-FRET acceptor for CoraFluor labeling and in fluorescence polarization binding assays. Binds non-selectively to HDAC1 and HDAC2 (Kd values are 56 nM and 132 nM respectively; Ki = 1.5 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(6-Hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)-5-(3-(4-(8-(hydroxyamino)-8-oxooctanamido)benzyl)thioureido)benzoic acid |
| CAS | 1160823-10-8 |
| Kvantitet | 50 μg |
| Mål | Fluorescent Probes |
| Molekylformel | C36H34N4O8S |
| Renhet | 0.9 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering