Läs mer
Thermo Scientific™ SAHARA S49SS Uppvärmt bad i rostfritt stål
Produktkod. 10040858 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10040858
Brand: Thermo Scientific™ 1701490
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slitstarkt, sömlöst bad i rostfritt stål för högtemperaturapplikationer
  • Badvolym: 29-51 L
  • Material: Rostfritt stål
  • Temperatur: Omgivningstemperatur +13 till 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 l
Temperaturområde Upp till 300 °C
Material Rostfritt stål