Läs mer
Thermo Scientific™ SAHARA S5P uppvärmt PPO-bad
Produktkod. 11660941 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Inkluderar:
Vattenbad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11660941
Brand: Thermo Scientific™ 1703050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Detta är bara badet - inte hela kitet. Cirkulatorn säljs separat.
Ett polyfenylenoxidbad är ett ekonomiskt alternativ till rostfritt stål
  • Badvolym: 3-5 L
  • Material: Polyfenylenoxid (PPO)
  • Termiskt resistent upp till 100 °C
  • Temperatur: Omgivningstemperatur plus 10 °C till 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Vattenbad
Material Polyfenylenoxid (PPO)
Storlek Badvolym: 3 till 5L